Learn More
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454167 10 g 10 g
11464167 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19618.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.126 g/mol
Se usa como absorbente de formaldehído y en la absorción de gas ácido y dióxido de carbono. También se utiliza como intermedio farmacéutico y en síntesis orgánica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como absorbente de formaldehído y en la absorción de gas ácido y dióxido de carbono.También se utiliza como intermediario farmacéutico y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-29-5
Fórmula molecular C3H10N2O
Peso molecular (g/mol) 90.126
Número MDL MFCD00008142
Clave InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
Nombre IUPAC 1,3-Diaminopropan-2-ol
SMILES C(C(CN)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diamino-2-propanol
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 741859
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Diamino-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diamino-2-propanol