Learn More
1,3-Diacetilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10337970 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170090050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6781-42-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6781-42-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00008740
Clave InChI VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
Nombre IUPAC 1-(3-acetilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diacetylbenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 37.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 150.0°C to 155.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(COCH3)2
Índice de refracción 1.5485 to 1.5505
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse