Learn More
1,3-Diacetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494937 1 g 1 g
11404947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21880.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6781-42-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
El 1,3-diacetilbenceno se utilizó en la preparación de análogos polihidroxilados. Es una materia prima importante y un intermediario en la síntesis orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1,3-diacetilbenceno se utilizaba en la preparación de análogos polihidroxilados. Es una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en etanol, benceno y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6781-42-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00008740
Clave InChI VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diacetylbenzene
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 150°C to 155°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 2042511
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,chloroform.
Nombre IUPAC 1-(3-acetilfenil)etan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación