Learn More
1,3-Diacetoxipropano, TRC
Código de producto. 30354681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354681 2.5 g 2.50 g
30348818 500 mg 500 miligramos
30363115 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3075732.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-66-0
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Nombre IUPAC 3-acetiloxipropil acetato
SMILES CC(=O)OCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diacetoxypropane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0736