Learn More
1,3-Diacetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484573 50 g 50 g
11494573 250 g 250 g
11474573 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11547.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-58-7 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-58-7
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00008701
Clave InChI STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
PubChem CID 7942
Nombre IUPAC acetato de (3-acetiloxifenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diacetoxybenzene
Densidad 1.179
Punto de ebullición 278°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 50 g
Beilstein 1875007
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%