Learn More
1,3-diacetoxi-2-(acetoximetoxi)propano, TRC
Código de producto. 30352252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30352252 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3288601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diacetoxy-2-(acetoxymethoxy)propane
CAS 86357-13-3
Fórmula molecular C10H16O7
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Diacetate-2-[(acetyloxy)methoxy]-1,3-propanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O7/c1-7(11)14-4-10(5-15-8(2)12)17-6-16-9(3)13/h10H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(=O)OCOC(COC(=O)C)COC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [3-acetiloxi-2-(acetiloximetoxi)propilo]
Peso molecular (g/mol) 248.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0896