Learn More
1,3-diacetoxi-2-(acetoximetoxi)propano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diacetoxy-2-(acetoxymethoxy)propane |
| CAS | 86357-13-3 |
| Fórmula molecular | C10H16O7 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-Diacetate-2-[(acetyloxy)methoxy]-1,3-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O7/c1-7(11)14-4-10(5-15-8(2)12)17-6-16-9(3)13/h10H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)OCOC(COC(=O)C)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [3-acetiloxi-2-(acetiloximetoxi)propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 248.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0896 |