Learn More
1,3-Diacetina (grado técnico, ~50%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diacetin (Technical grade) |
| CAS | 105-70-4 |
| Fórmula molecular | C7H12O5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,3-Diacetoxy-2-propanol, Glycerine 1,3-Diacetate, Glycerol 1,3-Diacetate, 1,2,3-Propanetriol 1,3-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9/h7,10H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC(O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (3-acetiloxi-2-hidroxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0685 |