Learn More
Cloruro de 1,3-di-terc-butilbencimidazolio, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11996651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996651 500 mg 500 miligramos
11986651 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435085000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 946607-10-9
Fórmula molecular C15H23ClN2
Peso molecular (g/mol) 266.81
Clave InChI CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1,3-benzodiazol-1-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride
PubChem CID 16218265
Nombre IUPAC 1,3-diterc-butilbencimidazol-3-io; cloruro
SMILES CC(C)(C)N1C=[N+](C2=CC=CC=C21)C(C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 64.15 to 70.90% C, 9.97 to 11.02% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.81
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.