Learn More
1,3-Di-terc-butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Di-tert-butylbenzene |
| Punto de fusión | 10.0°C to 11.0°C |
| Densidad | 0.8600g/mL |
| Punto de ebullición | 106.0°C to 107.0°C (18.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 84°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)3CC6H4C(CH3)3 |
| Cantidad | 25 g |
| Gravedad específica | 0.86 |
| Mostrar más |