Learn More
1,3-Di-terc-butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469796 1 g 1 g
11479796 5 g 5 g
11489796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20290.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,3-Di-tert-butylbenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-di-terc-butilbenceno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1014-60-4
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD00008830
Clave InChI ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
Nombre IUPAC 1,3-diterc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-tert-butylbenzene
Punto de fusión 10°C to 11°C
Densidad 0.859
Punto de ebullición 106°C to 107°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C (183°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza 99%