Learn More
1,3-Di-terc-butil-2-metoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417787 10 g 10 g
15427787 50 g 50 g
15437787 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37487.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1516-95-6 | C15H24O | 220.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1516-95-6
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.36
Número MDL MFCD20483412
Clave InChI OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy, 2,6-di-tert-butylanisole
PubChem CID 12794694
Nombre IUPAC 1,3-diterc-butil-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 124°C (9 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido