Learn More
1,3-Di(p-tolil)-1,1,3,3-tetrametildisiloxano, 94 %
Código de producto. 11482240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482240 5 g 5 g
11472240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18055-70-4
Fórmula molecular C18H26OSi2
Peso molecular (g/mol) 314.58
Número MDL MFCD09266163
Clave InChI MEQYEVSZYLVDNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sym-tetramethyl-di-p-tolyl disiloxane, 1,3-di p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis 4-methylphenyl, dimethyl 4-methylphenyl silyl oxy dimethyl 4-methylphenyl silane, amtsi070, 1,3-di-p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-di 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 519510
Nombre IUPAC {[dimetil(4-metilfenil)silil]oxi}dimetil(4-metilfenil)silano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.57
Porcentaje de pureza 94%