Learn More
1,3-Di-o-tolilguanidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416177 25 g 25 g
11426177 100 g 100 g
11436177 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25127.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-39-2 | C15H17N3 | 239.322 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-39-2
Fórmula molecular C15H17N3
Peso molecular (g/mol) 239.322
Número MDL MFCD00008513
Clave InChI OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-di-o-tolylguanidine, di-o-tolylguanidine, dotg, vulkacite dotg, ditolylguanidine, 1,3-ditolylguanidine, vulkacit dotg, eveite dotg, vulkacit dotg/c, nocceler dt
PubChem CID 7333
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-metilfenil)guanidina
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=NC2=CC=CC=C2C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-o-tolylguanidine
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.32
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Di-o-tolylguanidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Di-o-tolylguanidine