Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Di-n-butilxantina, 98 %
Código de producto. 11464487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464487 25 g 25 g
11474487 100 g 100 g
11484487 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464487 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20491.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2850-36-4
Fórmula molecular C13H20N4O2
Peso molecular (g/mol) 264.329
Número MDL MFCD00798591
Clave InChI HDAPVDGMACVEKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibutylxanthine, 1,3-di-n-butylxanthine, 1,3-dibutyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 1,3-dibutyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, unii-ir9d2ugy27, ir9d2ugy27, 1,3-dibutyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, acmc-20a2rg, 1,3-di-n-butyl-xanthine, 1,3-di-n-butyl xanthine
PubChem CID 101421
Nombre IUPAC 1,3-Dibutil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CCCCN1C2=C(C(=O)N(C1=O)CCCC)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-n-butylxanthine
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.33
Porcentaje de pureza 98%