Learn More
1,3-Di-HABA Kanamicina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Di-HABA Kanamycin A |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H50N6O15/c27-3-1-10(34)23(42)31-8-5-9(32-24(43)11(35)2-4-28)22(47-26-19(40)18(39)16(37)12(6-29)44-26)20(41)21(8)46-25-17(38)14(30)15(36)13(7-33)45-25/h8-22,25-26,33-41H,1-7,27-30H2,(H,31,42)(H,32,43)/t8-,9+,10+,11+,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,25-,26-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 686.3334 |
| Porcentaje de pureza | >95% |