Learn More
1,3-Di-Boc-2-(trifluorometilsulfonil)guanidina (~90%), TRC
Código de producto. 30375451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30375451 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4227401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
CAS 207857-15-6
Fórmula molecular C12H20F3N3O6S
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonyl)amino]{[(trifluoromethyl)-sulfonyl]imino}methylcarbamate, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulfonyl)guanidine, Dimethylethoxycarbonyl)-N''-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, Goodman's reagent, N,N'-Bis(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-N''-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-N''-(trifluoromethanesulfonyl)guanidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-N''-triflylguanidine, N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)-N''-trifluoromethanesulfonylguanidine, N,N'-Di-BOC-N''-triflylguanidine, N,N'-Di-BOC-N''-triflylguanidine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (NZ)-N-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-(trifluorometilsulfonilamino)metilideno]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 391.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1025