Learn More
1,3-Di-2-tienil-2-propen-1-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374324
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11374324
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00857.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2309-48-0 | C11H8OS2 | 220.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2309-48-0
Fórmula molecular C11H8OS2
Peso molecular (g/mol) 220.30
Número MDL MFCD00014530
Clave InChI WCAGHDMFZMUUPQ-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 1,3-di-2-thienyl-2-propen-1-one, chembl88104, 1,3-dithienyl-2-propen-1-one, e-1,3-dithiophen-2-ylprop-2-en-1-one, e-1,3-di thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-thienyl-3-2-thienyl-2-propene-1-one, 1,3-di 2-thienyl prop-2-en-1-one, 1,3-di-2-thienyl-2-propene-1-one
PubChem CID 5463038
Nombre IUPAC (E)-1,3-ditiofen-2-ilprop-2-en-1-ona
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 5 g
Beilstein 143294
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza ≥98%