Learn More
1,3-di-(2-hidroxietil)-5,5-dimetilhidantoína, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin |
| CAS | 26850-24-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-, Hydantoin, 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl- (8CI), 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Bis(β-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Di(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Di-(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylhydantoin, Dantocol DHE, N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)dimethylhydantoin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O4/c1-9(2)7(14)10(3-5-12)8(15)11(9)4-6-13/h12-13H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2-hidroxietil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona |
| Mostrar más |