Learn More
1,3-ciclopentanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Cyclopentanedione |
| CAS | 3859-41-4 |
| Fórmula molecular | C5H6O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3-Cyclopentadione, NSC 364015 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-3H2 |
| SMILES | O=C1CCC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | ciclopentano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0368 |