Learn More
1,3-Ciclopentanediona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388375 1 g 1 g
11398375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10336.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
1,3 cyclopentanedione is used in the synthesis of pgd2 . Reatant in the synthesis of fused dihydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3 ciclopentanediona se utiliza en la síntesis de pgd2. Es un reactivo en la síntesis de dihidrofurano fusionado.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3859-41-4
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.10
Número MDL MFCD00001405
Clave InChI LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
Nombre IUPAC ciclopentano-1,3-diona
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclopentanedione
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1362728
Sinónimo 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%