Learn More
1,3-ciclohexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Cyclohexanedione |
| CAS | 504-02-9 |
| Fórmula molecular | C6H8O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dihydro-1,3-benzenediol, 1,3-Dioxocyclohexane, Dihydroresorcinol, Hydroresorcinol, NSC 57477 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCCC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | ciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0524 |