Learn More
1,3-Ciclohexanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10112570
Marca: Thermo Scientific Acros 111171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-02-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00001585
Clave InChI HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3-diona
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Cyclohexanedione
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >101°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H8(=O)2
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Índice Merck 15, 3196
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Cyclohexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.