Learn More
1,3-ciclohexanodiona-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Cyclohexanedione-13C6 |
| CAS | 1246820-51-8 |
| Fórmula molecular | 13C6H8O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Dihydro-1,3-benzenediol-13C6, 1,3-Dioxocyclohexane-13C6, Dihydroresorcinol-13C6, Hydroresorcinol-13C6, NSC 57477-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)[13CH2]1 |
| Nombre IUPAC | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 118.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0726 |