Learn More
1,3-ciclohexanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Cyclohexanediol |
| CAS | 504-01-8 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCCC(O)C1 |
| Nombre IUPAC | ciclohexano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |