Learn More
1,3-Ciclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336796 25 g 25 g
11326796 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04110.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,3-Cyclohexanediol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ciclohexanediol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-01-8
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00039458
Clave InChI RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexanediol
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de fusión ∼30°C
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2036654
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%