Learn More
1,3-Ciclohexanodiol, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427680 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10427680 10 g Frasco de vidrio 10 g
10274180 25 g Frasco de vidrio 25 g
10385930 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10427680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111140100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-01-8
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00039458
Clave InChI RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Cyclohexanediol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 740
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso después de derretirse