Learn More
1,3-Ciclohexanobis(metilamina), 99%, mezcla de cis y trans
Código de producto. 10562391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562391 100 g Frasco de vidrio 100 g
10684672 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582581 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10562391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177481000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2579-20-6 | C8H18N2| 142,24 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2579-20-6
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00001522
Clave InChI QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
PubChem CID 17406
Nombre IUPAC [3-(aminometil)ciclohexil]metanamina
SMILES C1CC(CC(C1)CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Cyclohexanebis(methylamine)
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70°C
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(CH2NH2)2
Índice de refracción 1.4920 to 1.494
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación