Learn More
1,3-ciclohexadieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Cyclohexadiene |
| CAS | 592-57-4 |
| Fórmula molecular | C6H8 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | Dihydro-benzene, Cyclohexa-1,3-diene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | C1CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | ciclohexa-1,3-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 80.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.0626 |