Learn More
1,3-ciclohexadieno, TRC
Código de producto. 30363977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30363977 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30363977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987965100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexadiene
CAS 592-57-4
Fórmula molecular C6H8
Cantidad 100 mL
Sinónimo Dihydro-benzene, Cyclohexa-1,3-diene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,5-6H2
SMILES C1CC=CC=C1
Nombre IUPAC ciclohexa-1,3-dieno
Peso molecular (g/mol) 80.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.0626