Learn More
1,3-Cicloheptanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460848 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15460848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54588.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1194-18-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-ciclopentanodiona se utilizó en la síntesis de sondas químicas para el etiquetado selectivo de proteínas de ácido sulfúrico. Es un reactivo versátil para la síntesis de perhidroazulenos, productos de prostaglandina (biológicamente activos no saturados 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cycloheptanedione
CAS 1194-18-9
Densidad 1.1
Punto de ebullición 254°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C7H10O2
Índice de refracción 1.483
Número MDL MFCD01863735
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-cycloheptanedione, 1 3-cycloheptanedione 97, acmc-20aijy, 1,3-cycloheptandione, pubchem20261, cycloheptan-1,3-dione, cyclohep tane-1,3-dione, cycloheptane-1,3-quinone, cycloheptane-?1,?3-?dione, ksc173k8n
Información de solubilidad Soluble in water (5.5g/100 g),and dimethyl formamide (DMF)
Clave InChI DBOVMTXPZWVYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(=O)CC(=O)C1
Nombre IUPAC cicloheptano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 126.155
PubChem CID 4072367
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 97%