Learn More
1-(3-ciano-2-piridil)-4-metil-2-fenilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| CAS | 61337-88-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H18 N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarbonitrile, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarbonitrile, 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)-3-cyanopyridine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N4/c1-20-10-11-21(17-15(12-18)8-5-9-19-17)16(13-20)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16H,10-11,13H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.35 |
| Mostrar más |