Learn More
1-(3-cloropropil)teobromina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Chloropropyl)theobromine |
| CAS | 74409-52-2 |
| Fórmula molecular | C10H13N4O2Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClN4O2/c1-13-6-12-8-7(13)9(16)15(5-3-4-11)10(17)14(8)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(CCCCl)C(=O)c2c1ncn2C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-cloropropil)-3,7-dimetilpurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0727 |