Learn More
1-(3-Cloropropil)-1,3-dihidrobenzimidazol-2-one (>85%), TRC
Código de producto. 30137218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137218 100 g 100 g
30012876 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379825100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62780-89-6
Fórmula molecular C10 H11 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 210.66
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-(3-chloropropyl)-1,3-dihydro-, 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Nombre IUPAC 3-(3-cloropropil)-1H-benzimidazol-2-one
SMILES ClCCCN1C(=O)Nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.056