Learn More
1-(3-cloropropil)-1,3-dihidro-2H-bencimidazol-2-ona, Mikromol
Código de producto. 30461036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461036 25 mg
1 options
Código de producto. 30461036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0107.100025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(3-cloropropil)-1,3-dihidro-2H-bencimidazol-2-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 62780-89-6
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1-(3-chloropropyl)-1,3-dihydro-, 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN2O/c11-6-3-7-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)14/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,14)
Tipo de solución Neat
SMILES ClCCCN1C(=O)Nc2ccccc12
Nombre IUPAC 3-(3-cloropropil)-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 210.66
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.056 g/mol