Learn More
1-(3-cloropropoxi)-4-fluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzene |
| CAS | 1716-42-3 |
| Fórmula molecular | C9H10ClFO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-(4-Fluorophenoxy)propyl chloride, 1-chloro-3-(4-fluorophenoxy)-propane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClFO/c10-6-1-7-12-9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5H,1,6-7H2 |
| SMILES | Fc1ccc(OCCCCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-cloropropoxi)-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.63 |