Learn More
1-(3-clorofenil)piperazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30349272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349272 10 mg -
30351410 50 mg 50 miligramos
30364516 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37959110MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13078-15-4
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 233.14
Sinónimo 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)piperazina; Cloruro
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0534