Learn More
Clorhidrato de 1-(3-clorofenil)piperazina, Mikromol
Código de producto. 30461202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461202 25 mg
1 options
Código de producto. 30461202 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0421.090025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(3-clorofenil)piperazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
CAS 13078-15-4
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)piperazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 233.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0534 g/mol