Learn More
1-(3-Clorofenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391707 25 g 25 g
11381707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04783.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6939-95-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6939-95-3
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00021864
Clave InChI QYUQVBHGBPRDKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chlorophenyl ethanol, 3-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-3-chlorophenyl ethan-1-ol, 1-3-chlorophenyl-1-ethanol, 3-chlorophenylethanol, acmc-1cap8, 1-m-chlorophenyl ethanol, 3'-chloro-1-phenylethanol, 1-3-chlorophenyl-ethanol, 1-3-chlorophenyl ethyl alcohol
PubChem CID 97779
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chlorophenyl)ethanol
Densidad 1.173
Punto de ebullición 83°C to 85°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5445
Cantidad 25 g
Beilstein 2042021
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%