Learn More
Clorhidrato de 1-(3-clorofenilo)biguanida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474247 5 g 5 g
11464247 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20355.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2113-05-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-05-5
Número MDL MFCD00053019
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Punto de fusión 191°C to 194°C
Fórmula molecular C2H6N4S
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
Clave InChI OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
Nombre IUPAC diaminometilidenotiourea
Peso molecular (g/mol) 118.16
PubChem CID 2724563
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.12
Porcentaje de pureza 97%