Learn More
1-(3-Clorofenilo)-5-Isopropil Biguanuro Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30357399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357399 50 mg -
30356468 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37853050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071546-52-5
Fórmula molecular C11 H16 Cl N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 290.19
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N-(3-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-(3-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, Proguanil Related Compound G, Proguanil Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenilo)-3-(N-propano-2-ilcarbamimidil)guanidina; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-4-8(12)6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0861