Learn More
1-(3-clorofenil)-1-hidroxi-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone |
| CAS | 857233-13-7 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound F, 852U77 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-clorofenil)-1-hidroxipropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0291 |