Learn More
1-(3-Clorofenil)-1,2-propanediona (>85%), TRC
Código de producto. 30010444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010444 1 g 1 g
30009602 100 mg 100 miligramos
30009664 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3796451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10557-17-2
Fórmula molecular C9H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 182.6
Sinónimo 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione, 1,2-Propanedione, 1-(m-chlorophenyl)- (7CI,8CI)
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propano-1,2-diona
SMILES CC(=O)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0135