Learn More
1-(3-clorofenil)-1,2-propandiona, Mikromol™
Descripción
1-(3-clorofenil)-1,2-propandiona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione |
| CAS | 10557-17-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9H7ClO2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(3-Chlorophenyl)-1,2-propanedione, 1,2-Propanedione, 1-(m-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 827U76, Bupropion related, 1-(3-chlorophenyl)-1,2-propanedione (827U76) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-clorofenil)propano-1,2-diona |
| Mostrar más |