Learn More
1-(3-Cloroalilo)-1,3,5,7-tetraazadamantan-1-cloruro de io, TRC
Código de producto. 30134327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134327 1 g 1 g
30010925 100 mg 100 miligramos
30005397 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3642031G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4080-31-3
Fórmula molecular C9H16Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 251.16
Sinónimo 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, Methenamine 3-Chloroallylochloride, 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniadamantane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniumadamantane Chloride, Dowco 184, Dowicide Q, Dowicil 100, Dowicil 75, N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride, Quaternium 15
Nombre IUPAC 1-[(E)-3-cloroprop-2-enilo]-3,5,7-triaza-1-azoniatriciclo[3.3.1.13,7]decano; cloruro
SMILES [Cl-].ClC=CC[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-tetraazaadamantan-1-ium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0752
Porcentaje de pureza >95%