Learn More
1-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10190652 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04036DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 132834-59-4
Fórmula molecular C10H11ClF3N3
Peso molecular (g/mol) 265.66
Número MDL MFCD00173934
Clave InChI RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]piperazina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.66
Porcentaje de pureza 97%