Learn More
1-(3-cloro-4-metilfenil)-3-metil-urea 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311724 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311724 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11443000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea
CAS 22175-22-0
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H11 Cl N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)12-9(13)11-2/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13)
SMILES CNC(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(3-cloro-4-metilfenil)-3-metilurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 198.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.056 g/mol