Learn More
1-(3-Cloro-2-hidroxifenil)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10493172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493172 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10332383 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493172 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10071DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3226-34-4
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00100492
Clave InChI GBWVDQBTXFIIJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-3'-chloroacetophenone, 2'-hydroxy-3'-chloro acetophenone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone #, 2 inverted exclamation mark-hydroxy-3-chloroacetophenone
PubChem CID 593414
Nombre IUPAC 1-(3-cloro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico