Learn More
1-(3-Carboxi-2-piridila)-4-metil-2-fenilpiperazina, TRC
Código de producto. 30133535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133535 25 mg 25 miligramos
30006540 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17905525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61338-13-4
Fórmula molecular C17 H19 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 297.35
Sinónimo 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Nombre IUPAC 2-(4-metil-2-fenilpiperazina-1-il)piridina-3-carboxílico
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O2/c1-19-10-11-20(15(12-19)13-6-3-2-4-7-13)16-14(17(21)22)8-5-9-18-16/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1477