Learn More
Éster 1-(3-buten-1-ílico) del ácido 1,2-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester |
| CAS | 113793-34-3 |
| Fórmula molecular | C12 H12 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-buten-1-yl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono-3-butenyl ester (9CI), Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h2,4-7H,1,3,8H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC=C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-but-3-enoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.074 |